Levodropropizine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-Dropropizine, (S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol
L0339-100MG L0339-1G
TCIAL0339-100MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAL0339-100MG TCIAL0339-1G
Levodropropizine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Levodropropizine
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866852
Numéro CAS: 99291-25-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -28.0 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité