Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Lauroylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

L0350-1G L0350-5G
TCIAL0350-1GEA 102 EUR InStock
TCIAL0350-1G TCIAL0350-5G
N-Lauroylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Lauroylglycine


Formule: C₁₄H₂₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00153470
Numéro CAS: 7596-88-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité