Dibutyl-DL-malate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DL-Apple Acid Dibutyl Ester, DL-Malic Acid Dibutyl Ester
M0023-25G M0023-500G
TCIAM0023-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAM0023-25G TCIAM0023-500G
Dibutyl-DL-malate ≥95.0% (par GC)
Dibutyl-DL-malate
Formule: C₁₂H₂₂O₅
MW: 246,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059251
Numéro CAS: 6280-99-5
EINECS: 228-485-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité