Diethyl-DL-malate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DL-Malic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-hydroxysuccinate, DL-Apple Acid Diethyl Ester
M0024-25G M0024-500G
TCIAM0024-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAM0024-25G TCIAM0024-500G
Diethyl-DL-malate ≥98.0% (par GC)
Diethyl-DL-malate
Formule: C₈H₁₄O₅
MW: 190,20 g/mol
Point d'ébullition: 255°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00048556
Numéro CAS: 7554-12-3
EINECS: 231-444-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité