DL-Malate de disodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Di-Sodium Dl-Malate, DL-Malic acid disodium salt, DL-Apple acid disodium salt, Disodium DL-Malate hydrate
M0026-25G M0026-500G
TCIAM0026-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0026-25G TCIAM0026-500G
DL-Malate de disodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Malate de disodium
Formule: C₄H₄Na₂O₅
Numéro MDL: MFCD00012466
Numéro CAS: 676-46-0
EINECS: 211-627-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité