D-(+)-Melezitose hydrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-Hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol xhydrate
M0049-25G M0049-5G
TCIAM0049-25GEA 212 EUR InStock
TCIAM0049-25G TCIAM0049-5G
D-(+)-Melezitose hydrate ≥98.0% (par GC)
D-(+)-Melezitose hydrate
Formule: C₁₈H₃₄O₁₇
MW: 522,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149448
Numéro CAS: 207511-10-2
EINECS: 209-894-9
Merck Index: 14,05819
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +87.0 to +90.0 deg (C=4, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Water 3.0 to 7.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité