(-)-ɑ-Phellandrene >65.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0051-25ML M0051-5ML
TCIAM0051-25MLEA 206 EUR InStock
TCIAM0051-25ML TCIAM0051-5ML
(-)-ɑ-Phellandrene >65.0% (par GC)
(-)-alpha-Phellandrene
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 175°C
Point d'éclair: 49°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00062988
Numéro CAS: 4221-98-1
EINECS: 224-167-6
ONU: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07200
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 65.0 %
Specific rotation [a]20/D -140.0 to -190.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité