Mesotartaric acid monohydrate ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: meso-Tartaric Acid
M0070-25G M0070-5G
TCIAM0070-25GEA 471 EUR InStock
TCIAM0070-25G TCIAM0070-5G
Mesotartaric acid monohydrate ≥90.0% (par HPLC)
Mesotartaric acid monohydrate
Formule: C₄H₆O₆
MW: 150,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063641
Numéro CAS: 5990-63-6
EINECS: 205-696-1
Merck Index: 14,09071
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Water 8.0 to 11.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité