Methacholine bromide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M0072-25G M0072-100G
TCIAM0072-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAM0072-25G TCIAM0072-100G
Methacholine bromide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Methacholine bromide
Formule: C₈H₁₈BrNO₂
Numéro MDL: MFCD00011816
Numéro CAS: 333-31-3
EINECS: 206-372-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26d0052bd8465690c1e18139cbefaf3d46dd7ee4&vid=26d0052bd8465690c1e18139cbefaf3d46dd7ee4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité