Metaldehyde ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Metacetaldehyde, Aldehyde (meta), Acetaldehyde Tetramer
M0076-25G M0076-500G
TCIAM0076-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0076-25G TCIAM0076-500G
Metaldehyde ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Metaldehyde
Formule: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point de fusion: 246°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134115
Numéro CAS: 108-62-3
EINECS: 203-600-2
ONU: 1332
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Oxime Formation) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité