Poly(methyl methacrylate)
Fournisseur: TCI
M0088-25G M0088-500G
TCIAM0088-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0088-25G TCIAM0088-500G
Poly(methyl methacrylate)
Poly(methyl methacrylate)
Formule: C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n)
Numéro MDL: MFCD00134349
Numéro CAS: 9011-14-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Solubility in THF very faint turbidity
Viscosity 2.0 to 4.0 mPa-s (0.5g/50mL THF, 20 deg-C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité