Methyl mercaptan sodium salt ∼15% dans l'eau
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM0096-500GEA 102 EUR InStock
TCIAM0096-500G TCIAM0096-25G
Methyl mercaptan sodium salt ∼15% dans l'eau
Methyl mercaptan sodium salt
Formule: CH₃NaS
MW: 70,08 g/mol
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00174316
Numéro CAS: 5188-07-8
EINECS: 225-969-9
ONU: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,05956
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 14.5 to 16.5 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité