Methylaminoacetonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0140-25ML M0140-5ML
TCIAM0140-25MLEA 360 EUR InStock
TCIAM0140-25ML TCIAM0140-5ML
Methylaminoacetonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methylaminoacetonitrile
Formule: C₃H₆N₂
MW: 70,10 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058964
Numéro CAS: 5616-32-0
EINECS: 227-037-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e3d819ae44202ff76bc1ca6c5834209397bb813&vid=1e3d819ae44202ff76bc1ca6c5834209397bb813&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité