5-Methylcytosine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Methylcytosinehydrochloride
M0204-1G M0204-100MG M0204-5G
TCIAM0204-1GEA 145 EUR InStock
TCIAM0204-1G TCIAM0204-100MG TCIAM0204-5G
5-Methylcytosine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5-Methylcytosine hydrochloride
Formule: C₅H₇N₃O
MW: 161,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035313
Numéro CAS: 58366-64-6
EINECS: 261-223-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité