(Methyleneamino)acetonitrile
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha-Hydroformamine Cyanide, Methyleneglycinonitrile
M0212-25G M0212-500G
TCIAM0212-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM0212-25G TCIAM0212-500G
(Methyleneamino)acetonitrile
(Methyleneamino)acetonitrile
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001889
Numéro CAS: 109-82-0
EINECS: 203-709-5
Merck Index: 14,06057
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité