4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane
M0214-25G M0214-500G
TCIAM0214-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM0214-25G TCIAM0214-500G
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) ≥98.0% (par GC)
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Formule: C₂₉H₄₄O₂
MW: 424,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008822
Numéro CAS: 118-82-1
EINECS: 204-279-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité