2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(3-tert-butyl-5-ethyl-2-hydroxyphenyl)methane, 2,2'-Methylenebis(4-ethyl-6-tert-butylphenol), 3,3'-Di-tert-butyl-5,5'-diethyl-2,2'-dihydroxydiphenylmethane, 6,6'-Methylenebis(2-(tert-butyl)-4-ethylphenol)
M0215-25G M0215-500G
TCIAM0215-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0215-25G TCIAM0215-500G
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol) ≥98.0% (par GC)
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol)
Formule: C₂₅H₃₆O₂
MW: 368,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026296
Numéro CAS: 88-24-4
EINECS: 201-814-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité