Dicoumarol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,3'-Methylenebis(4-hydroxycoumarin), Bishydroxycoumarin, Dicoumarin
M0216-1G M0216-25G
TCIAM0216-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM0216-1G TCIAM0216-25G
Dicoumarol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Dicoumarol
Formule: C₁₉H₁₂O₆
MW: 336,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006857
Numéro CAS: 66-76-2
EINECS: 200-632-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03090
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité