2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0217-25G M0217-250G
TCIAM0217-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0217-25G TCIAM0217-250G
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) ≥99.0% (par GC)
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol)
Formule: C₂₃H₃₂O₂
Numéro MDL: MFCD00043641
Numéro CAS: 119-47-1
EINECS: 204-327-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d1e7c4a0c9ce6a9c7435f2c43220d12e7cd8e3b&vid=0d1e7c4a0c9ce6a9c7435f2c43220d12e7cd8e3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité