Methylenebis(thioglycolic acid) ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
M0218-25G M0218-5G
TCIAM0218-25GEA 174 EUR InStock
TCIAM0218-25G TCIAM0218-5G
Methylenebis(thioglycolic acid) ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Methylenebis(thioglycolic acid)
Formule: C₅H₈O₄S₂
Numéro MDL: MFCD00135949
Numéro CAS: 2068-24-8
EINECS: 218-189-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité