3-Methyltetrahydrofuran ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0230-1ML M0230-5ML
TCIAM0230-1MLEA 33 EUR InStock
TCIAM0230-1ML TCIAM0230-5ML
3-Methyltetrahydrofuran ≥95.0% (par GC)
3-Methyltetrahydrofuran
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 89°C
Point d'éclair: -6°C
Numéro MDL: MFCD00039681
Numéro CAS: 13423-15-9
EINECS: 236-537-4
ONU: 2536
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7ee810ab5ebc4883d239f928c6517dba7e147f1&vid=e7ee810ab5ebc4883d239f928c6517dba7e147f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité