L-Methionylglycine
Fournisseur: TCI
TCIAM0250-1GEA 161 EUR InStock
TCIAM0250-1G
L-Methionylglycine
Protéines et Peptides
  • Melting point: 212 °C
  • Purity (Nonaqueous titration): Min. 95.0%
  • Specific rotation [a]20/D: 85.0 to 90.0° (C=2, Water)
  • Solubility in water: almost transparency
  • EINECS: 238-487-9
Other Product Names / Synonyms: H-Met-Gly-OH
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité