Benzyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0279-25ML M0279-500ML
TCIAM0279-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0279-25ML TCIAM0279-500ML
Benzyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Benzyl methacrylate
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Point d'ébullition: 106°C
Point d'éclair: 115°C
Numéro MDL: MFCD00053684
Numéro CAS: 2495-37-6
EINECS: 219-674-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité