Méthylcellulose, 13-18 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0290-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0290-25G TCIAM0290-500G
Méthylcellulose, 13-18 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00081763
Numéro CAS: 9004-67-5
Merck Index: 14,06040
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Drying loss max. 8.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 1.5 %
Viscosity 13.0 to 18.0 mPa-s (2 %, H2O, 20 deg-C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité