Méthylcellulose, 350-550 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0293-500GEA 78.1 EUR InStock
TCIAM0293-500G TCIAM0293-25G
Méthylcellulose, 350-550 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00081763
Numéro CAS: 9004-67-5
Merck Index: 14,06040
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Drying loss max. 8.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 1.5 %
Viscosity 350.0 to 550.0 mPa-s (2 %, H2O, 20 deg-C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité