Méthylcellulose, 1,000-1,800 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Fournisseur: TCI
M0294-500G M0294-25G
TCIAM0294-500GEA 67.1 EUR InStock
TCIAM0294-500G TCIAM0294-25G
Méthylcellulose, 1,000-1,800 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00081763
Numéro CAS: 9004-67-5
Merck Index: 14,06040
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Drying loss max. 8.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 1.5 %
Viscosity 1,000 to 1,800 mPa-s (2 %, H2O, 20 deg-C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité