Méthylcellulose, 7,000-10,000 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Fournisseur: TCI
M0295-500G M0295-25G
TCIAM0295-500GEA 71.5 EUR InStock
TCIAM0295-500G TCIAM0295-25G
Méthylcellulose, 7,000-10,000 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00081763
Numéro CAS: 9004-67-5
Merck Index: 14,06040
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Viscosity 7,000 to 10,000 mPa-s (2 %, H2O, 20 deg-C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité