5-Méthyl-1,10-phénanthroline pour détermination colorimétrique du fer
Fournisseur: TCI
Attention
M0300-1G M0300-100MG
TCIAM0300-1GEA 201 EUR InStock
TCIAM0300-1G TCIAM0300-100MG
5-Méthyl-1,10-phénanthroline pour détermination colorimétrique du fer
5-Méthyl-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194.24 g/mol
Point d'ébullition: 351
Point de fusion: 114
Numéro MDL: MFCD00004982
Numéro CAS: 3002-78-6
EINECS: 221-099-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité