Methacrylic acid-tert-butyl ester monomère ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic acid tert-Butyl ester monomer, tert-Butyl Methacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0326-25ML M0326-500ML
TCIAM0326-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0326-25ML TCIAM0326-500ML
Methacrylic acid-tert-butyl ester monomère ≥98.0% (par GC) stabilisé
Methacrylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,1956 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Point d'éclair: 30°C
Numéro MDL: MFCD00048245
Numéro CAS: 585-07-9
EINECS: 209-548-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité