1-Methylguanidine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methylguanidine monohydrochloride, Methylguanidinium chloride
M0336-25G M0336-5G
TCIAM0336-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAM0336-25G TCIAM0336-5G
1-Methylguanidine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
1-Methylguanidine hydrochloride
Formule: C₂H₈ClN₃
MW: 109,557 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012576
Numéro CAS: 21770-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d98c3b7709590e645697e8902f2fbda945460b2&vid=4d98c3b7709590e645697e8902f2fbda945460b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité