Methyl hesperidine ≥90.0% (par UV/Vis)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)chroman-4-one, Methyl-Hesperidin, Vitamin P (Water soluble)
M0338-25G M0338-5G
TCIAM0338-25GEA 101 EUR InStock
TCIAM0338-25G TCIAM0338-5G
Methyl hesperidine ≥90.0% (par UV/Vis)
Methyl hesperidine
Formule: C₂₉H₃₆O₁₅
MW: 624,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD01741310
Numéro CAS: 11013-97-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddc663f559f480e18eab828159d0b704c9df8db0&vid=ddc663f559f480e18eab828159d0b704c9df8db0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (UV-vis method) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité