Methylhydrazine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
M0341-25G M0341-5G
TCIAM0341-25GEA 101 EUR InStock
TCIAM0341-25G TCIAM0341-5G
Methylhydrazine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Methylhydrazine sulphate
Formule: CH₆N₂
MW: 144,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035423
Numéro CAS: 302-15-8
EINECS: 206-115-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75e75a16c559c3808135fcf0128d54b5308c2ed2&vid=75e75a16c559c3808135fcf0128d54b5308c2ed2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité