Leuco crystal violet ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0344-25G M0344-250G
TCIAM0344-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAM0344-25G TCIAM0344-250G
Leuco crystal violet ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Leuco crystal violet
Formule: C₂₅H₃₁N₃
Numéro MDL: MFCD00008314
Numéro CAS: 603-48-5
EINECS: 210-043-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité