Methyl-ɑ-D-mannopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0368-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAM0368-25G TCIAM0368-250G
Methyl-ɑ-D-mannopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Formule: C₇H₁₄O₆
MW: 194,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063262
Numéro CAS: 617-04-9
EINECS: 210-502-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +77.0 to +82.0 deg (C=4, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité