3-Carbamoyl-1-méthylpyridinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Carbamoyl-1-methylpyridinium Chloride, TRIA-662, 3-Carbamoyl-1-methylpyridin-1-ium chloride
M0375-25G M0375-5G
TCIAM0375-25GEA 270 EUR InStock
TCIAM0375-25G TCIAM0375-5G
3-Carbamoyl-1-méthylpyridinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Carbamoyl-1-méthylpyridinium chlorure
Formule: C₇H₉ClN₂O
MW: 172,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060042
Numéro CAS: 1005-24-9
EINECS: 463-670-7
Merck Index: 14,09693
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité