2-Méthyl-4-phényl-2-butanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Phenylethyldimethylcarbinol, Dimethyl-beta-phenylethylcarbinol
M0398-25G M0398-500G M0398-100G
TCIAM0398-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAM0398-25G TCIAM0398-500G TCIAM0398-100G
2-Méthyl-4-phényl-2-butanol ≥99.0% (par GC)
2-Méthyl-4-phényl-2-butanol
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004472
Numéro CAS: 103-05-9
EINECS: 203-074-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18cd8c6ae95531c5ab786b8945143eda4e23b676&vid=18cd8c6ae95531c5ab786b8945143eda4e23b676&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité