5-Methyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0406-10G M0406-25G
TCIAM0406-10GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM0406-10G TCIAM0406-25G
5-Methyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (par GC)
5-Methyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD00005273
Numéro CAS: 108-27-0
EINECS: 203-566-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité