4-Dimethylaminoazobenzene-4'-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Dimethylaminoazobenzene-4-carboxylic Acid, DABCYL acid, Para Methyl Red, p-Methyl Red
M0423-25G M0423-5G
TCIAM0423-25GEA 240 EUR InStock
TCIAM0423-25G TCIAM0423-5G
4-Dimethylaminoazobenzene-4'-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Dimethylaminoazobenzene-4'-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058988
Numéro CAS: 6268-49-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=263ab09b5e112dd27861e9e601185617c5a41d10&vid=263ab09b5e112dd27861e9e601185617c5a41d10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot NaOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité