N-Méthyltaurinate de sodium 62 - 66% dans l'eau
Fournisseur: TCI
M0434-25G M0434-500G
TCIAM0434-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0434-25G TCIAM0434-500G
N-Méthyltaurinate de sodium 62 - 66% dans l'eau
N-Méthyltaurinate de sodium
Formule: C₃H₈NNaO₃S
Numéro MDL: MFCD00066598
Numéro CAS: 4316-74-9
EINECS: 224-339-0
Merck Index: 14,06124
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (with Total Nitrogen) 62.0 to 66.0 w/w%
Free Alkali max. 17.0 % (as NaOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité