Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyltestosterone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M0435-1G M0435-5G
TCIAM0435-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0435-1G TCIAM0435-5G
Methyltestosterone ≥98.0% (par HPLC)
Methyltestosterone


Formule: C₂₀H₃₀O₂
MW: 302,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003655
Numéro CAS: 58-18-4
EINECS: 200-366-3
Merck Index: 14,06125
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 165.0 to 168.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +80.0 to +85.0 deg (C=1, EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité