Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthyltétrahydrothiophène 1,1-dioxyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methyltetrahydrothiophene 1,1-Dioxide

M0436-25G M0436-250G
TCIAM0436-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAM0436-25G TCIAM0436-250G
3-Méthyltétrahydrothiophène 1,1-dioxyde ≥98.0% (par GC)
3-Méthyltétrahydrothiophène 1,1-dioxyde


Formule: C₅H₁₀O₂S
MW: 134,19 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Numéro MDL: MFCD00005487
Numéro CAS: 872-93-5
EINECS: 212-833-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité