Butyl myristate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0477-25ML M0477-500ML
TCIAM0477-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAM0477-25ML TCIAM0477-500ML
Butyl myristate ≥97.0% (par GC)
Butyl myristate
Formule: C₁₈H₃₆O₂
Point d'ébullition: 195°C
Point d'éclair: 166°C
Numéro MDL: MFCD00015077
Numéro CAS: 110-36-1
EINECS: 203-759-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité