Sodium myristate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M0483-25G M0483-500G M0483-100G
TCIAM0483-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAM0483-25G TCIAM0483-500G TCIAM0483-100G
Sodium myristate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Sodium myristate
Formule: C₁₄H₂₈O₂
MW: 250,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042653
Numéro CAS: 822-12-8
EINECS: 212-487-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d0b3634823875db4ae575c44b324eeefc10648c&vid=1d0b3634823875db4ae575c44b324eeefc10648c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot EtOH (50vol%) almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité