Variamine blue B ≥98.0% (par analyse titrimétrique) indicateur redox
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-4'-methoxydiphenylamine Hydrochloride, N-(4-Methoxyphenyl)-1,4-phenylenediamine Hydrochloride, Variamine Blue B Hydrochloride
M0494-1G M0494-25G
TCIAM0494-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0494-1G TCIAM0494-25G
Variamine blue B ≥98.0% (par analyse titrimétrique) indicateur redox
Variamine blue B
Formule: C₁₃H₁₄N₂O
MW: 250,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012989
Numéro CAS: 3566-44-7
EINECS: 222-652-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
Drying loss max. 0.5 %
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Blue purple with 1ppm Iron and turn Colorless to Almost colorless by adding EDTA 2Na
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité