Variamine blue B sulphate (=4-amino-4'-methoxydiphenylamine sulphate) ≥97.0% (sur base azote total) pour le titrage du fer
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-4'-methoxydiphenylamine Sulphate, N-(4-Methoxyphenyl)-1,4-phenylenediamine sulphate
M0495-1G M0495-25G
TCIAM0495-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0495-1G TCIAM0495-25G
Variamine blue B sulphate (=4-amino-4'-methoxydiphenylamine sulphate) ≥97.0% (sur base azote total) pour le titrage du fer
Variamine blue B sulphate (=4-amino-4'-methoxydiphenylamine sulphate)
Formule: C₁₃H₁₄N₂O
MW: 312,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060258
Numéro CAS: 3169-21-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Blue purple with 1ppm Iron and turn Colorless to Almost colorless by adding EDTA 2Na
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité