Hexyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic Acid Hexyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0503-25ML M0503-500ML
TCIAM0503-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAM0503-25ML TCIAM0503-500ML
Hexyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Hexyl methacrylate
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00015283
Numéro CAS: 142-09-6
EINECS: 205-521-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité