Butyl methyl ether ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Methoxybutane
M0504-25ML M0504-500ML M0504-100ML
TCIAM0504-25MLEA 71.5 EUR InStock
TCIAM0504-25ML TCIAM0504-500ML TCIAM0504-100ML
Butyl methyl ether ≥99.0% (par GC)
Butyl methyl ether
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point d'éclair: –10°C
Numéro MDL: MFCD00009453
Numéro CAS: 628-28-4
EINECS: 211-033-7
ONU: 2350
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c764e1377bd777ff5b80c4ee26a171df5fe51e8e&vid=c764e1377bd777ff5b80c4ee26a171df5fe51e8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité