Méthacrylate de 2-hydroxypropyle (mélange d'isomères) ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0512-25ML M0512-500ML
TCIAM0512-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0512-25ML TCIAM0512-500ML
Méthacrylate de 2-hydroxypropyle (mélange d'isomères) ≥97.0% (par GC) stabilisé
Méthacrylate de 2-hydroxypropyle (mélange d'isomères)
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00051317
Numéro CAS: 27813-02-1
EINECS: 248-666-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité