2-(Morpholinothio)benzothiazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)morpholine, N-Oxydiethylene-2-benzothiazolesulphenamide
M0532-25G M0532-500G
TCIAM0532-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0532-25G TCIAM0532-500G
2-(Morpholinothio)benzothiazole ≥97.0% (par GC)
2-(Morpholinothio)benzothiazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂OS₂
MW: 252,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022870
Numéro CAS: 102-77-2
EINECS: 203-052-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité