Dibutyl malonate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Malonic Acid Dibutyl Ester
M0540-25G M0540-500G
TCIAM0540-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM0540-25G TCIAM0540-500G
Dibutyl malonate ≥99.0% (par GC)
Dibutyl malonate
Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Point d'ébullition: 251°C
Numéro MDL: MFCD00053795
Numéro CAS: 1190-39-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf40f1d477c09fc6ece9466c2c923d225249daff&vid=cf40f1d477c09fc6ece9466c2c923d225249daff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité